Learn More
Vilber Lourmat™ UV-Entkeimungslampe
695.00 CHF - 1275.00 CHF
Spezifikation
Spannung | 230 V |
---|---|
Wavelength | 254 nm |
Tiefe (metrisch) | 140 mm |
Hertz | 50 Hz |
Verpackungsmenge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Wirkleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Wirkleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10262400
|
Vilber Lourmat™
3121 1151 1 |
505 mm | 15 W | N/A | |||||
11746768
|
Vilber Lourmat™
3121 1301 1 |
980 mm | 30 W | N/A | |||||
11880370
|
Vilber Lourmat™
3121-2151-1 |
500 mm | 30 W |
964.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11706778
|
Vilber Lourmat™
3121 2301 1 |
980 mm | 60 W | N/A | |||||
11766728
|
Vilber Lourmat™
3121 3151 1 |
500 mm | 45 W | N/A | |||||
11766778
|
Vilber Lourmat™
312134011 |
1290 mm | 120 W | N/A | |||||
Spezifikation
230 V | |
140 mm | |
Je 1 |
254 nm | |
50 Hz | |
Germicidal UV Lamp |