Learn More
Vilber Lourmat™ UV-Entkeimungslampe
Marke:  Vilber Lourmat™ 3121 2301 1
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11706778
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
230 V
254 nm
60 W, 230 V, 50 Hz
50 Hz
152 mW/cm2
Germicidal UV Lamp
60 W
140 mm
100 mm
980 mm