Learn More
Germaniumtetrachlorid, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10683553
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Germaniumtetrachlorid, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10683553 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10683553
Marke: Thermo Scientific Acros 197150050
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10038-98-9 | Cl4GeH8 | 222.49 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10038-98-9
Summenformel Cl4GeH8
Molekulargewicht (g/mol) 222.49
MDL-Nummer MFCD00011029
InChI-Schlüssel VDHBHZZBEGQJRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym germanium tetrachloride, germanium chloride, germane, tetrachloro, germanium iv chloride, germanium, tetrachloro, gecl4, germanium chloride gecl4, unii-ysv1r803c0, wln: .ge..g4, germanium chloride gecl4 8ci
PubChem CID 66226
SMILES Cl.Cl.Cl.Cl.[GeH4]
Spezifikation
Siedepunkt 82.0°C to 84.0°C
Chemischer Name oder Material Germanium tetrachloride
Schmelzpunkt -49.5°C
Namenshinweis 99.99%
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99.99%
Strukturformel GeCl4
Merck Index 15, 4444
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in benzene, ether, carbon disulfid and, other organic solvents, insoluble in concentrated hydrochloric acid
IUPAC-Name Tetrachlorgerman
Formelmasse 214.4
Reinheit (%) 99.99%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 1.84
Dichte 1.8400g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0463474 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/06/2024 Catalog Number197151000,197150250,197150050
ChargennummerA0458805 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2023 Catalog Number197151000,197150250,197150050
ChargennummerA0451061 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number197151000,197150250,197150050
ChargennummerA0444628 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/07/2022 Catalog Number197151000,197150250,197150050
ChargennummerA0438348 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/01/2022 Catalog Number197151000,197150250,197150050
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Germanium tetrachloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Germaniumtetrachlorid, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals >