Learn More
Germaniumstab, polykristallin, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser, 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15464885
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Germaniumstab, polykristallin, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser, 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15464885
10 cm
Click to view available options
Menge:
10 cm
Artikelnummer. 15464885
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042951.BS
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Germanium rod
Namenshinweis 6.35mm (0.25 in.) dia.
CAS 7440-56-4
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Summenformel Ge
MDL-Nummer MFCD00085310
Menge 10 cm
Synonym element, germanio, germanium, metal powder, unii-00072j7xws, powder, germanium, chips trace metals basis, atom, copper metal, germanium, disks, 15mm, thickness 1.0mm, polycrystalline, germanium, powder
InChI-Schlüssel GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ge]
IUPAC-Name Germanium
Molekulargewicht (g/mol) 72.63
PubChem CID 6326954
ChEBI CHEBI:30441
Reinheit (%) 99.9999%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈1.7g/cm
Form Polykristallin
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerD21K01 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number042951.BS
ChargennummerK10T009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number042951.BS
ChargennummerH04T032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number042951.BS
ChargennummerM26C011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number042951.BS
ChargennummerI23T045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number042951.BS
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Germaniumstab, polykristallin, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser, 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >