Learn More
Germaniumpulver, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-56-4 | Ge | 72.63 g/mol
255.00 CHF - 1010.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-56-4 |
---|---|
Summenformel | Ge |
Molekulargewicht (g/mol) | 72.63 |
MDL-Nummer | MFCD00085310 |
InChI-Schlüssel | GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | element, germanio, germanium, metal powder, unii-00072j7xws, powder, germanium, chips trace metals basis, atom, copper metal, germanium, disks, 15mm, thickness 1.0mm, polycrystalline, germanium, powderMehr anzeigen |
PubChem CID | 6326954 |
ChEBI | CHEBI:30441 |
IUPAC-Name | Germanium |
SMILES | [Ge] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11341248
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010190.09 |
10 g |
255.00 CHF
10 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11331248
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010190.18 |
50 g |
1010.00 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7440-56-4 | |
72.63 | |
GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N | |
6326954 | |
Germanium |
Ge | |
MFCD00085310 | |
element, germanio, germanium, metal powder, unii-00072j7xws, powder, germanium, chips trace metals basis, atom, copper metal, germanium, disks, 15mm, thickness 1.0mm, polycrystalline, germanium, powderMehr anzeigen | |
CHEBI:30441 | |
[Ge] |
Spezifikation
Germanium | |
Silber | |
99.9999% (Metals basis) | |
MFCD00085310 | |
GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N | |
Germanium | |
6326954 | |
Geruchsneutral | |
0 hPa |
7440-56-4 | |
Pulver | |
Ge | |
element, germanio, germanium, metal powder, unii-00072j7xws, powder, germanium, chips trace metals basis, atom, copper metal, germanium, disks, 15mm, thickness 1.0mm, polycrystalline, germanium, powder | |
[Ge] | |
72.63 | |
CHEBI:30441 | |
Silver-colored powder | |
5.32g/cm3 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-164-3
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen