Learn More
Germaniumstücke, 2 cm (0.8 in.) & kleiner, 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11340669
Zum Warenkorb hinzufügen
Germaniumstücke, 2 cm (0.8 in.) & kleiner, 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11340669
50 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Artikelnummer. 11340669
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 000123.18
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-56-4
Summenformel Ge
Molekulargewicht (g/mol) 72.63
MDL-Nummer MFCD00085310
InChI-Schlüssel GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Synonym element, germanio, germanium, metal powder, unii-00072j7xws, powder, germanium, chips trace metals basis, atom, copper metal, germanium, disks, 15mm, thickness 1.0mm, polycrystalline, germanium, powderMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6326954
ChEBI CHEBI:30441
IUPAC-Name Germanium
SMILES [Ge]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Germanium pieces
Namenshinweis Electrical Resistivity: 40 ohm-cm
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 50 g
Reinheit (%) 99.9999%
Geruch Geruchsneutral
Partikelgröße 2cm (0.8 in.) & down
Form Stückchen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP17L020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/03/2025 Catalog Number000123.09,000123.18
ChargennummerR30K027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/06/2024 Catalog Number000123.09,000123.18
ChargennummerW24H050 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/09/2022 Catalog Number000123.09,000123.18
ChargennummerL06K25 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number000123.09,000123.18
ChargennummerK21L28 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number000123.09,000123.18
Name des Produkts
Germaniumstücke, 2 cm (0.8 in.) & kleiner, 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >