Learn More
Germanium(IV)-oxid, weißes Pulver/Flocken/kristallin/Beads/Klumpen usw., 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11397828
Verfügbar ab: 08-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Germanium(IV)-oxid, weißes Pulver/Flocken/kristallin/Beads/Klumpen usw., 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397828
2 g, 2 Gramm
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11397828
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036382.04
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Wird in Leuchtstoffen, Transistoren und Dioden sowie in Infrarot-transmittierendem Glas verwendet
Used in phosphors, transistors and diodes, and infrared transmitting glass.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-53-8
Summenformel GeO2
Molekulargewicht (g/mol) 104.628
MDL-Nummer MFCD00011030
InChI-Schlüssel YBMRDBCBODYGJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym germanium dioxide, germania, germanic acid, germanium oxide, germanium iv oxide, germanic oxide crystalline, dioxogermanium, germanic oxide, wln: ge o2
PubChem CID 14796
IUPAC-Name Dioxogerman
SMILES O=[Ge]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Germanium(IV) oxide
Schmelzpunkt 1086°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver/Flocken/Kristallin/Perlen/Klümpchen usw.
Menge 2 g
Prozentgehaltsbereich 99.99% (Metals basis)
Löslichkeitsinformationen soluble in water; insoluble in HF and HCl.
Formelmasse 104.59
Geruch Geruchsneutral
Dichte 6.239 g/cm3
Name des Produkts
Germanium(IV)-oxid, weißes Pulver/Flocken/kristallin/Beads/Klumpen usw., 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >