Learn More
Germanium(IV)-Isopropoxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11375397
Verfügbar ab: 08-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Germanium(IV)-Isopropoxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11375397
25 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11375397
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042673.14
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 21154-48-3 | C12H28GeO4 | 308.982 g/mol
Germanium(IV) isopropoxide is used as precursor to prepare GeO2 organic silanes, which is used to study the application of optical wave guide. It is used in the synthesis of heterotactic polyactide and also involved in the macromolecule mediated synthesis of amorphous Germania.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21154-48-3
Summenformel C12H28GeO4
Molekulargewicht (g/mol) 308.982
MDL-Nummer MFCD00015339
InChI-Schlüssel PKLMYPSYVKAPOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym germanium iv isopropoxide, tetraisopropoxygermane, germanium tetrapropan-2-olate, tetraisopropoxy-germane, tetraisopropoxygermanium, isopropyl germanate iv, germanium tetraisopropoxideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 16685043
IUPAC-Name Tetra(propan-2-yloxy)german
SMILES CC(C)O[Ge](OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Germanium (IV) isopropoxide
Farbe Farblos
Dichte 1.025 g/mL
Siedepunkt 109°C (30 mmHg)
Flammpunkt 68°C (154°F)
Geruch Alkoholähnlich
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel Ge[OCH(CH3)2]4
Brechungsindex 1.414
Menge 25 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 308.94
Reinheit (%) 99.9%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ02K033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number042673.03,042673.14,042673.22,042673.06
ChargennummerQ09K001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2024 Catalog Number042673.03,042673.14,042673.22,042673.06
ChargennummerL27Q051 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number042673.03,042673.14,042673.06
ChargennummerY17G013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number042673.03,042673.14,042673.06
ChargennummerW17H022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number042673.03,042673.14,042673.06
Name des Produkts
Germanium(IV)-Isopropoxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >