Learn More
Germanium(IV)-iodid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11371539
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Germanium(IV)-iodid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11371539
50 g, 50 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11371539
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014009.18
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 13450-95-8 | GeI4 | 580.248 g/mol
Germanium(IV) iodide is a biochemical for proteomics research. It is also used as a primary and secondary intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13450-95-8
Summenformel GeI4
Molekulargewicht (g/mol) 580.248
MDL-Nummer MFCD00016120
InChI-Schlüssel CUDGTZJYMWAJFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym germanium tetraiodide, germane, tetraiodo, germanium iv iodide, germanium iodide, acmc-1bq9p, germanium iv iodide trace metals basisMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 83479
IUPAC-Name Tetraiodgerman
SMILES [Ge](I)(I)(I)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Germanium(IV) iodide
Schmelzpunkt 146°C
Physikalische Form Kristallin
Menge 50 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3260
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 580.21
Reinheit (%) 99.999%
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 4.32 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerN24L043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/02/2025 Artikelnummer014009.18,014009.09
ChargennummerT08K021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/07/2024 Artikelnummer014009.18,014009.09
ChargennummerS21J017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/06/2023 Artikelnummer014009,014009.18,014009.09
ChargennummerY05H003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Artikelnummer014009.18,014009.09
ChargennummerD13X004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer014009.18,014009.09
Name des Produkts
Germanium(IV)-iodid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >