Learn More
Germanium(IV)-Ethoxid, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Preparation of Germanium oxide by CVD.Sol-gel intermediate for optical fibers and photosensitive SiO2-BeO2 glasses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Germanium (IV) ethoxide |
Schmelzpunkt | -72°C |
Farbe | Farblos |
Dichte | 1.14 g/mL |
Siedepunkt | 185.5°C |
Flammpunkt | 49°C (121°F) |
Geruch | Alkoholähnlich |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Strukturformel | Ge(OC2H5)4 |
Brechungsindex | 1.407 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
M29L017 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 043052.03,043052.14,043052.06 |
J27U015 | Analysenzertifikat | 18/11/2021 | 043052.03,043052.14,043052.06 |
L03Y008 | Analysenzertifikat | 18/11/2021 | 043052.03,043052.14,043052.06 |
E20M21 | Analysenzertifikat | 18/11/2021 | 043052.03,043052.14,043052.06 |
I10Z001 | Analysenzertifikat | 18/11/2021 | 043052.03,043052.14,043052.06 |