Learn More
Germanium(IV)-Ethoxid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11396978
Verfügbar ab: 15-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Germanium(IV)-Ethoxid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11396978
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11396978
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014679.03
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 14165-55-0
It is a sol-gel intermediate for optical fibers and photosensitive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14165-55-0
MDL-Nummer MFCD00015121
Synonym Germanium tetraethoxide; Tetraethoxygermane
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Germanium(IV) ethoxide
Schmelzpunkt -72°C
Farbe Farblos
Dichte 1.14 g/mL
Siedepunkt 185.5°C
Flammpunkt 49°C (121°F)
Geruch Alkoholähnlich
Strukturformel Ge(OC2H5)4
Brechungsindex 1.407
Menge 1 g
UN-Nummer UN1993
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in anhydrous alcohol and benzene; Hydrolyzes in water
Formelmasse 252.84
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ16K024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/12/2024 Catalog Number014679.03,014679.14,014679.06
ChargennummerR13K009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number014679.03,014679.14,014679.06
ChargennummerT07J013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/07/2023 Catalog Number014679.03,014679.14,014679,014679.06
ChargennummerP16G023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number014679.03,014679.14,014679.06
ChargennummerF14M16 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number014679.03,014679.14,014679.06
Name des Produkts
Germanium(IV)-Ethoxid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >