Learn More
Germanium(IV)-Bromid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15461627
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Germanium(IV)-Bromid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15461627
10 g, 10 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
Artikelnummer. 15461627
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040219.09
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Siedepunkt 187°C
Chemischer Name oder Material Germanium(IV) bromide
Schmelzpunkt 26°C
CAS 13450-92-5
Farbe Weiß bis grau
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt/Flüssigkeit, Ampulle unter Argon
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Summenformel Br4Ge
MDL-Nummer MFCD00016115
UN-Nummer UN3260
Synonym germanium tetrabromide, germane, tetrabromo, germyl bromide, germanium bromide, germanium iv bromide, germanium, tetrabromo, gebr4, acmc-20aktg, tetrabromine germane
Löslichkeitsinformationen It reacts in water.
InChI-Schlüssel VJHDVMPJLLGYBL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ge](Br)(Br)(Br)Br
IUPAC-Name Tetrabromgerman
Molekulargewicht (g/mol) 392.246
PubChem CID 26011
Formelmasse 392.23
Reinheit (%) 99.999%
Geruch Acidic
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 3.13 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerZ20E041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/03/2025 Artikelnummer040219.09
ChargennummerZ24K007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2025 Artikelnummer040219.09
ChargennummerZ12J035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/01/2024 Artikelnummer040219.09
ChargennummerZ12J037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/01/2024 Artikelnummer040219.09
ChargennummerC17U025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer040219.09
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Germanium(IV)-Bromid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >