Learn More
Germanium(II)-tellurid, schwarzes Pulver, 99.999 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15402287
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Germanium(II)-tellurid, schwarzes Pulver, 99.999 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15402287
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 15402287
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045461.03
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 12025-39-7 | GeH2Te | 202.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12025-39-7
Summenformel GeH2Te
Molekulargewicht (g/mol) 202.25
MDL-Nummer MFCD00135541
InChI-Schlüssel SBMPISTWTKUJKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym germanium telluride, germanium tel-luride, tellanylidenegermanylidene, germanium telluride trace metals basis
PubChem CID 16213264
IUPAC-Name Germanium Tellur
SMILES [GeH2]=[Te]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Germanium(II) telluride
Schmelzpunkt 725°C
Farbe Schwarz
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Prozentgehaltsbereich 99.999%
Formelmasse 200.19
Dichte 6.14
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM22L016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/01/2025 Catalog Number045461.03,045461.06
ChargennummerN28J019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog Number045461.03
ChargennummerQ18J031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/04/2023 Catalog Number045461.03
ChargennummerY29H031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number045461.03,045461.06
ChargennummerM15E049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number045461.03,045461.06
Name des Produkts
Germanium(II)-tellurid, schwarzes Pulver, 99.999 %, Thermo Scientific Chemicals >