Learn More
Germanium(II)-jodid, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
0.1 g
1 g
5 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Germanium(II) iodide |
Farbe | Gelb bis Braun |
Menge | 1 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
UN-Nummer | UN3260 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in dilute hydrochloric acid. |
Formelmasse | 326.4 |
Reinheit (%) | 99.99% |
Empfindlichkeit | Air and moisture sensitive |
Dichte | 5.37 g/mL |
Name des Produkts
Germanium(II)-jodid, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur