Learn More
Germanium, 99.999 %, (Metallspurenanalyse), Pulver, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10256920
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Germanium, 99.999 %, (Metallspurenanalyse), Pulver, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10256920
10 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10256920
Marke: Thermo Scientific Acros 193110100
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-56-4
Summenformel Ge
Molekulargewicht (g/mol) 72.63
MDL-Nummer MFCD00085310
InChI-Schlüssel GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Synonym element, germanio, germanium, metal powder, unii-00072j7xws, powder, germanium, chips trace metals basis, atom, copper metal, germanium, disks, 15mm, thickness 1.0mm, polycrystalline, germanium, powder
PubChem CID 6326954
ChEBI CHEBI:30441
IUPAC-Name Germanium
SMILES [Ge]
Spezifikation
Siedepunkt 2830.0°C
Chemischer Name oder Material Germanium
Schmelzpunkt 937.0°C
Namenshinweis 99.999%
Farbe Schwarz bis grau
Physikalische Form Glitzerndes Kristallpulver
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99.999%
Merck Index 15, 4441
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in hcl and diluted alkali hydroxides
Formelmasse 72.59
Reinheit (%) 99.999%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 5.35
Dichte 5.3500g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0470402 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number193110500,193110100
ChargennummerA0463795 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2024 Catalog Number193110500,193110100
ChargennummerA0456252 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/09/2023 Catalog Number193110500,193110010,193110100
ChargennummerA0451685 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number193110500,193110100
ChargennummerA0446638 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/10/2022 Catalog Number193110500,193110010,193110100
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Germanium, powder
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Name des Produkts
Germanium, 99.999 %, (Metallspurenanalyse), Pulver, Thermo Scientific Chemicals >