Learn More
Geraniol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10314702
Zum Warenkorb hinzufügen
Geraniol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10314702
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Artikelnummer. 10314702
Marke: Thermo Scientific Acros 410900050
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 106-24-1 | C10H18O | 154.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-24-1
Summenformel C10H18O
Molekulargewicht (g/mol) 154.25
MDL-Nummer MFCD00002917
InChI-Schlüssel GLZPCOQZEFWAFX-JXMROGBWSA-N
Synonym geraniol, lemonol, geranyl alcohol, trans-geraniol, e-geraniol, e-nerol, trans-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol, e-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, 2e-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, geraniol extra
PubChem CID 637566
ChEBI CHEBI:17447
IUPAC-Name (2E)-3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-ol
SMILES CC(=CCCC(=CCO)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Geraniol
Schmelzpunkt -15.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8780g/mL
Siedepunkt 229.0°C to 230.0°C (757.0 mmHg)
Flammpunkt 76°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2OH
Brechungsindex 1.4750 to 1.4790
Menge 5 g
Beilstein 01,457
Merck Index 15,4437
Relative Dichte 0.878
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether, ethanol 50 vol. % (20°C):1:10 v:v
Formelmasse 154.25
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0472789 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/05/2025 Catalog Number410901000,410900025,410905000,410900250,410900050
ChargennummerA0460157 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/02/2024 Catalog Number410901000,410900025,41090036,410905000,410900250,410900050
ChargennummerA0449289 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/01/2023 Catalog Number410901000,410900025,410905000,410900250,410900050
ChargennummerA0401705 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number410901000,410900025,410905000,410900250,410900050
ChargennummerA0408534 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number410901000,410900025,410905000,410900250,410900050
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Geraniol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Geraniol
Name des Produkts
Geraniol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >