Learn More
Gibco™ Gentamicin/Amphotericin Solution
Gentamicin/Amphotericin-Lösung
Marke:  Gibco™ R01510
Artikelnummer. 10184583
  • 201.00 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-06-2025
Beschreibung
Eine sterile, konzentrierte (500×) antibiotische⁄antimykotische Lösung aus Gentamicin und Amphotericin B (10× 1 ml-Ampullen⁄Packung). Eine 10er-Packung Gentamicin⁄-Amphotericin-Lösung reicht zur Supplementierung von zehn 500 ml-Flaschen Basismedium. Ohne Stoffe tierischen Ursprungs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Amphotericin B, Gentamicin
Yes
10 x 1 mL
Cascade Biologics™
Flüssigkeit
500 X, 125 μg/mL Amphotericin B, 5 mg/mL Gentamicin
Zur Prävention von Zellkulturkontaminationen
Trockeneis
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer277150 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/06/2025 Catalog Number
Chargennummer272185 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/05/2025 Catalog NumberR01510
Chargennummer269049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/05/2025 Catalog NumberR01510
Chargennummer266106 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/05/2025 Catalog NumberR01510
Chargennummer263666 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/04/2025 Catalog NumberR01510
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Gentamicin/Amphotericin Solution > 10 x 1 ml