Learn More
Gibco™ Gentamicin (10 mg/ml)
Wasserlösliches Antibiotikum, das ursprünglich aus dem Pilz Micromonospora purpurea extrahiert wurde
19.87 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Lagerbedingungen: 15 bis 30 °C Versandbedingungen: Haltbarkeit bei Umgebungstemperatur: 24 Monate ab Herstellungsdatum |
---|---|
Konzentration | 10 mg/mL |
Kulturtyp | Säugetierzellkultur |
Form | Flüssig |
Produkttyp | Antibiotikum |
Description
Es wirkt, indem es sich an die 30S-Untereinheit des bakteriellen Ribosoms anlagert, was zu einer Hemmung der Proteinsynthese und anschließendem Absterben anfälliger Bakterien führt.
- Wirksam gegen eine große Bandbreite an Gram-positiven und Gram-negativen Bakterien
- Verwendet zur Verhinderung bakterieller Kontamination von Zellkulturen
- Der empfohlene Konzentrationsbereich liegt zwischen 0.5 und 50 μg/ml
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Specifications
Lagerbedingungen: 15 bis 30 °C Versandbedingungen: Haltbarkeit bei Umgebungstemperatur: 24 Monate ab Herstellungsdatum |
|
Säugetierzellkultur | |
Antibiotikum | |
Zur Prävention von Zellkulturkontaminationen |
10 mg/mL | |
Flüssig | |
Steril gefiltert | |
Raumtemperatur |
Safety and Handling
missing translation for 'shelfLife' : 24 Monate
- Gentamicin Reagent Solution
Signal Word
- Gefahr
Hazard Category
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Hazard Statement
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Precautionary Statement
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Enthält: gentamicin sulphate