Learn More
Vitlab™ Genius II Flaschenaufsatz-Dispenser
Vitlab™ Genius II Flaschenaufsatz-Dispenser ist praktisch universell einsetzbar und kann mit vielen organischen und anorganischen Lösungen verwendet werden.
Marke: Vitlab™ 1625503
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kalibriermechanismus zur Einstellung im Rahmen der Prüfmittelüberwachung
- Auslassventil mit Sicherheitskugel schließt, wenn kein Auslassschlauch montiert ist
- Ventilblock dreht frei um 360° auf der Flasche mit Standardgewinde GL 45
- Verschiedene Adapter ermöglichen die Verwendung der Dispenser auf Flaschen unterschiedlicher Größe
- Für einen besseren Halt des Aufnahmeröhrchens ist das Einlassventil mit einer Olive ausgestattet
- Nennvolumen 2 bis 10 ml inklusive Adapter GL 25, GL 28, GL 32, GL 38, S 40 und Teleskop-Einlassrohr (Länge 125 bis 240 mm)
- Nennvolumen 25 bis 100 ml inklusive Adapter GL 32, GL 38, S 40 und Teleskop-Einlassrohr (Länge 170 bis 330 mm)
Spezifikation
0,2 bis 2 ml |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Vitlab™ Genius II Flaschenaufsatz-Dispenser > Volumen: 0.2 bis 2.0 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur