Learn More
Genistin, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15465689
Verfügbar ab: 07-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Genistin, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15465689
100 mg, 100 Milligramm
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Artikelnummer. 15465689
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J63445.MC
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Glucosid aus Genistein, das die Proteintyrosinkinase hemmt
Glucoside of genistein that inhibits protein tyrosine kinase
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 529-59-9
Summenformel C21H20O10
Molekulargewicht (g/mol) 432.381
MDL-Nummer MFCD00016883
InChI-Schlüssel ZCOLJUOHXJRHDI-CMWLGVBASA-N
Synonym genistin, genistine, genisteol 7-monoglucoside, genistoside, genistein 7-glucoside, glucosyl-7-genistein, genistein 7-o-beta-d-glucoside, unii-1pog3scn5t, genistein glucoside, genistein-7-glucoside
PubChem CID 5281377
ChEBI CHEBI:27514
IUPAC-Name 5-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxychromen-4-on
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=COC3=CC(=CC(=C3C2=O)O)OC4C(C(C(C(O4)CO)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Genistin
Schmelzpunkt 258°C to 259°C
Farbe Braun bis gelb
Menge 100 mg
Beilstein 64479
Merck Index 14,4391
Formelmasse 432.38
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP27L038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberJ63445.MC
ChargennummerZ20K058 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/12/2024 Catalog NumberJ63445.MC
ChargennummerZ28J014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/01/2024 Catalog NumberJ63445.MC
ChargennummerW12I002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/09/2022 Catalog NumberJ63445.MC
ChargennummerW09I016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/09/2022 Catalog NumberJ63445.MC
Name des Produkts
Genistin, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals >