Learn More
Thermo Scientific Chemicals Genipin Artikelnummer.: 17211262
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Thermo Scientific Chemicals Genipin
Artikelnummer. 17211262
1 g
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Artikelnummer. 17211262
Marke: Thermo Scientific Chemicals 466640010
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 6902-77-8 | C11H14O5, C11H14O5 | 226.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6902-77-8
Summenformel C11H14O5S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Genipin
Menge 1 g
Schmelzpunkt 121,0 °C
Formelmasse 226,23
InChI-Schlüssel AZKVWQKMDGGDSV-BCMRRPTOSA-N
SMILES COC(=O)C1=CO[C@@H](O)[C@H]2[C@@H]1CC=C2CO
IUPAC-Name methyl (1R,4aS,7aS)-1-hydroxy-7-(hydroxymethyl)-1H,4aH,5H,7aH-cyclopenta[c]pyran-4-carboxylate
Molekulargewicht (g/mol) 226.23
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0470993 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number466642500,466640010
ChargennummerA0469004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number466642500,466640010
ChargennummerA0465182 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/08/2024 Catalog Number466642500,466640010
ChargennummerA0462811 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/05/2024 Catalog Number466642500,466640010
ChargennummerA0459237 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2024 Catalog Number466642500,466640010
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Genipin >