Learn More
Vakuumpumpe miVac Quattro Pump, 1,7m³/h, Endvakuum < 1,5 mbar, 230 V
The MiVac Quattro oil-free vacuum pump gives excellent results. The quiet and compact two-head diaphragm pump removes up to 38 L/min. of solvent vapor, and is suitable for removing solvents that boil below 130°C, including water, methanol, ethanol and their mixtures.
Marke:  Genevac QUP-23050-B00
Artikelnummer. 10597833
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
Quattro Pump
210 mm
300 mm
230 V
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Vakuumpumpe miVac Quattro Pump, 1,7m³/h, Endvakuum < 1,5 mbar, 230 V > MiVac Quattro Vacuum Pump; Product type: Quattro Pump