Learn More
Genevac™ miVac™ JetRotors™ aus massivem Aluminium
Zentrifugenrotor aus massivem Aluminium für die Verwendung mit MiVac DNA-Systemen
Marke: Genevac DRC-12V40-078
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Typ: für 78 Röhrchen 12/33-40mmSpezifikation
Für die Verwendung mit DNA- und DUO-Konzentratoren | |
12 × 33 bis 40 mm-Glasfläschchen | |
78 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Genevac™ miVac™ JetRotors™ aus massivem Aluminium >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur