Learn More
Genevac™ Rotor aus Aluminium mit rundem Boden
Aluminiumrotor für den Einsatz mit Zentrifugalkonzentrator
Marke: Genevac QRC-16100-100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Typ: für 100 Röhrchen 16/100mmSpezifikation
Aluminium | |
Rotor | |
100 Magazine |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Genevac™ Rotor aus Aluminium mit rundem Boden >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur