Learn More
Thermo Scientific™ GENESYS™ 40/50 VIS- und UV/VIS-Spektralphotometer
Für Ausbildungslabore oder Experten im Bereich Qualitätskontrolle, die robuste, anwenderfreundliche und softwarefähige UV-VIS-Spektralphotometrie benötigen.
7160.00 CHF - 10635.00 CHF
Produktcode | Marke | Enthält | Spektren-Bandbreite | Wavelength Range | Gewährleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Spektren-Bandbreite | Wavelength Range | Gewährleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15879991
|
Thermo Scientific™
840-297300 |
5 nm | 325 bis 1100 nm | 2 Jahre standardmäßig mit 1 Jahr Verlängerung nach Registrierung des Geräts bei Thermo Fisher Scientific innerhalb von 6 Monaten ab Kaufdatum |
7160.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15899991
|
Thermo Scientific™
840-298300 |
GENESYS 50 Spec+EU Power cord | 2 nm | 190 bis 1100 nm | 2 Jahre standardmäßig mit 1 Jahr Verlängerung nach Registrierung des Geräts bei Thermo Fisher Scientific innerhalb von 6 Monaten ab Kaufdatum |
10635.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
Führen Sie mit den robusten Thermo Scientific™ GENESYS™ 50 UV-Vis und GENESYS 40 Vis-Spektralphotometern Routinemessungen zur Qualitätskontrolle oder im Chemieunterricht durch. Diese Geräte sind für die Messung mit Einzelküvetten konzipiert und weisen eine geneigte Oberfläche zum Ablaufen von verschütteten Flüssigkeiten und eine abwaschbare Probenkammer auf. Mit 7 Zoll Touchscreen-Oberfläche, lokaler Steuerungssoftware (kein PC erforderlich) und optionalem WLAN sind das GENESYS 50 UV-Vis bzw. das GENESYS 40 Vis-Spektralphotometer die ideale Wahl für tägliche Probenahmen.
Das GENESYS 50 ist ein Zweistrahl-UV-Vis-Spektralphotometer für Einzelküvetten, das alle Spezifikationen für entscheidende Anwendungen der Qualitätskontrolle und präzise chemische Messungen erfüllt. Das GENESYS 40 Zweistrahl-Vis-Spektralphotometer ist eine Version dieser Geräteklasse im sichtbaren Spektralbereich. Beide bieten eine Datenauflösung von 0.2 nm bis 5 nm.
Merkmale:
- 7 Zoll Touchscreen-Benutzeroberfläche mit hoher Auflösung
- Lokale Steuerung für Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit
- Netzwerkfähig (WLAN-Adapter erhältlich)
- Große Probenkammer mit Zugang von vorne
Entwickelt für:
- Chemielabors
- Routinemessungen
- Anforderungen mit mittlerem Durchsatz