Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für GENESYS™ 30 Vis-Spektralphotometer
Mit dem Zubehör für das Thermo Scientific™ GENESYS™ 30 Vis-Spektralphotometer erhalten Sie alle Hilfsmittel, die Sie zur Erleichterung Ihres Analyseprozesses benötigen.
Brand:  Thermo Scientific™ 840-259800
178.60 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 View more versions of this product
Product Code. 15681465
  • 188.00 CHF / 10 Rollen
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
Mit dem Zubehör für das Thermo Scientific™ GENESYS™ 30 Vis-Spektralphotometer erhalten Sie alle Hilfsmittel, die Sie zur Erleichterung Ihres Analyseprozesses benötigen.
Mit dem Zubehör für das Thermo Scientific™ GENESYS™ 30 Visible erhalten Sie alle Werkzeuge, die Sie benötigen, um Ihren analytischen Prozess zu vereinfachen. Zusätzlich zu den hilfreichen integrierten Funktionen wie dem hochauflösenden Farbdisplay, dem großen Probenfach und den Datenexportoptionen steht eine komplette Auswahl an Zubehör für das GENESYS 30 Spektralphotometer zur Verfügung, um die Anforderungen von Studenten, Lehrkräften und Labortechnikern an eine genaue quantitative Analyse zu erfüllen.
  • Für eine rechteckige Langpfadzelle mit 20 – 100 mm Pfadlänge 
  • Wird in einer herausnehmbaren Probenbehälterverkleidung montiert
  • Ermöglicht Flexibilität zwischen den Proben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Selbstklebendes Druckerpapier
Drucken Sie Ihre Proben, und kleben Sie sie ohne Heftklammern oder Klebeband an Ihre Laborbroschüre.
10 Papierrollen
Selbstklebendes Druckerpapier
Thermodrucker für: GENESYS 30 und 10S, Biomate 3S, Evolution 60S, SPECTRONIC 200/200E
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ Zubehör für GENESYS™ 30 Vis-Spektralphotometer > Selbstklebendes Druckerpapier