Learn More
Thermo Scientific™ GENESYS™ 140/150 VIS- und UV/VIS-Spektralphotometer
Mit diesem robusten, netzwerkfähigen Spektralphotometer, das für wiederholte Messungen und einfache Handhabung entwickelt wurde, erhalten Sie das Beste für Ihre Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle sowie Ihr Ausbildungslabor.
Marke: Thermo Scientific™ 840-308300
6387.55 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Führen Sie mit den automatisierten und netzwerkfähigen Thermo Scientific™ GENESYS™150 UV-Vis und GENESYS 140 Vis-Spektralphotometern quantitative Messungen im Rahmen der routinemäßigen industriellen Qualitätssicherung und -kontrolle oder in Chemielabors von Universitäten durch. Diese Plattform ist auf Anwenderfreundlichkeit und Leistungsfähigkeit optimiert und verfügt über einen Farb-Touchscreen mit hoher Auflösung, optionale WLAN-Vernetzung und ein robustes Design für wiederholte intensive Nutzung. GENESYS Spektralphotometer werden weltweit für ihre Zuverlässigkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit geschätzt und erfüllen die gegenwärtigen Erwartungen an fortschrittliche Technologie in einem kompakten, robusten Gehäuse.
Das GENESYS 150 UV-Vis-Spektralphotometer bietet die Automatisierung von Optionen für hohen Durchsatz und ist Raumlicht-beständig. Daher kann es mit offenem Deckel eingesetzt werden, sodass es zu einer höheren Arbeitsgeschwindigkeit führt und bequemer in der Handhabung ist. Zur Vereinfachung der Probenahme und um Messungen mit hohem Durchsatz und Temperaturkontrolle zu ermöglichen, wurde eine vollständige Palette an Zubehör, einschließlich automatischer Küvettenwechsler und Küvettenhalter, Sipper und Faseroptik-Sonden entwickelt. Datenauflösung von 0.2 nm bis 5 nm.
Das GENESYS 140 Vis-Spektralphotometer ist eine Version dieser Geräteklasse im sichtbaren Spektralbereich. Beide Geräte bieten eine Datenauflösung von 0.2 nm bis 5 nm.
Merkmale:
- 7 Zoll Touchscreen-Benutzeroberfläche mit hoher Auflösung
- Integrierte Methoden, Berichterstellung und Datenexport
- Netzwerkfähig (WLAN-Adapter erhältlich)
- Raumlicht-Beständigkeit für den Betrieb mit offenem Deckel
- Sipper-Zubehör
- Auskleidung der Probenkammer entnehmbar und waschbar, mit magnetischer Befestigung und Niederhalter
- Fasst Küvetten mit bis zu 100 mm Lichtweg
- (Optional) Küvettenwechsler mit 8 Positionen und umschaltbarem Revolver
- (Optional) Küvettenwechsler mit 4 Positionen (Küvetten mit langem Lichtweg)
- (Optional) Einzelküvettenhalter mit Peltier-Thermostat (20 °C bis 60 °C)
Entwickelt für:
- Labore für fortgeschrittene Lehrveranstaltungen
- R&D-Abteilungen
- Anwendungen, die hohen Durchsatz oder Temperaturkontrolle erfordern
Spezifikation
±0,005 A | |
Einzelner USB-A Duplex USB-A Datenexport an Netzwerk oder PC über USB, Ethernet oder WLAN |
|
Zwei Silizium-Fotodioden | |
35,5 x 38,5 x 19,5 cm | |
5 nm | |
(Bei 500 nm nach 1 Stunde Aufwärmen) < 0,0005 A/Std. | |
Touchscreen | |
(RMS bei 500 nm, 60 fortlaufende Messungen) ≤0,00020 A bei 0 A bei 260 und 500 nm ≤0,00030A bei 1A bei 260 und 500 nm ≤ 0,00040 A bei 2 A bei 260 und 500 nm |
|
±0,002 A bei 0,5 A; ±0,004 A bei 1,0 A; ±0,008 A bei 2,0 A | |
-3 A bis +3,5 A | |
Drucker zum Aufstecken verfügbar | |
< 0,05 % T bei 340 nm und 400 nm | |
±0,5 nm | |
<± 0,2 nm |
8-fach-Küvettenwechsler 4-fach-Küvettenwechsler (Küvetten mit langem Lichtweg) Küvettenhalter mit Peltier-Thermostat (20 – 60 °C) Sipper-Zubehör |
|
GENESYS 140 Spektralfotometer für den sichtbaren Bereich | |
Hochauflösender 7 Zoll-Farb-Touchscreen,neigbar, 800 x 1280 Pixel | |
Wolfram-Halogenlampe | |
325 bis 1100 nm | |
Externer AC-zu-DC-Wandler. Automatische Spannungs- und Frequenzeinstellung (Hz), 100/240 V, 50/60 Hz | |
>1000 Std. | |
Doppelstrahl | |
-3 bis +5A | |
±0,001 A bei 1 A, gemessen bei 1,0 A bei 546 nm | |
Automatisch – bis zu 1800 nm/min | |
2 Jahre standardmäßig mit 1 Jahr Verlängerung nach Registrierung des Geräts bei Thermo Fisher Scientific innerhalb von 6 Monaten ab Kaufdatum | |
0,2 nm; 0,5 nm; 1 nm; 2 nm; 5 nm | |
7,5 kg |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31