Learn More
Applied Biosystems™ GeneScan™ 600 LIZ™-Farbstoff Größenstandard v2.0
Wurde entwickelt für die Größenbestimmung von DNA-Fragmenten im Bereich von 20 – 600 Nukleotiden und verfügt über ein mit 36 gekennzeichnetes einzelsträngiges Fragment.
Marke: Applied Biosystems™ 4408399
Includes: Jedes Kit enthält ausreichend Standard für 800 Analysen
Beschreibung
GeneScan™ 600 LIZ® Größenstandard v2.0 ist ein mit dem fünften Farbstoff markierter Größenstandard für die reproduzierbare Größenbestimmung von Fragmentanalyse-Daten.Bestellinformation
Je
Spezifikation
GeneScan™, LIZ™ | |
DNA | |
310 Genanalysator, 3500xL Dx Genanalysator, SeqStudio Genanalysator, 3500 Genanalysator, 3500xL Genanalysator, 3500 Dx Genanalysator | |
Farbstoffgröße Standard V2.0 | |
Nasseis |
Fragmentanalyse | |
Jedes Kit enthält genügend Standard für 800 Analysen. Im Kühlschrank lagern (2–8 °C). |
|
LIZ | |
800 reactions |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ GeneScan™ 600 LIZ™-Farbstoff Größenstandard v2.0 >