Learn More
Applied Biosystems™ GeneScan™ 500 LIZ™ Dye Size Standard
Der GeneScan 500 LIZ Größenstandard dient zur Größenbestimmung von DNA-Fragmenten im Bereich von 35 bis 500 Nukleotiden und verfügt über 16 einzelsträngige markierte Fragmente.
Marke:  Applied Biosystems™ 4322682
956.04 CHF gültig bis 2025-06-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15843570
  • 1434.00 CHF / 1 Stück
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Includes: Enthält 16 LIZ-markierte, einzelsträngige DNA-Fragmente zur Verwendung als Standard
Beschreibung
Beschreibung
Der GeneScan™ 500 LIZ® Größenstandard ist ein mit dem fünften Farbstoffe markierter Größenstandard für die reproduzierbare Größenbestimmung von Fragmentanalyse-Daten.
Bestellinformation
Je
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
GeneScan™, LIZ™
Enthält 16 LIZ-markierte, einzelsträngige DNA-Fragmente zur Verwendung als Standard Kit bei 2 °C bis 8 °C lagern (nicht einfrieren).
310 Genanalysator, 3130xl Genanalysator, 3730xl DNA-Analysator, 3730 DNA-Analysator, 3500xL Genanalysator, 3130 Genanalysator, 3500 Genanalysator
800 Reaktionen
Kapillarelektrophorese
Fragment analysis
LIZ
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ GeneScan™ 500 LIZ™ Dye Size Standard > 800 Reactions