Learn More
Applied Biosystems™ GeneScan™ 400HD ROX™ dye Size Standard
Der GeneScan™ 400HD ROX™ Größenstandard ist ein mit Farbstoffen markierter ROX™ Größenstandard für die reproduzierbare Größenbestimmung von Fragmentanalyse-Daten. Der Standard enthält 21 ROX™ Farbstoff-markierte DNA-Fragmente.
Marke: Applied Biosystems™ 4310366
Includes: Enthält 21 ROX-markierte, einzelsträngige DNA-Fragmente zur Verwendung als Standard
Beschreibung
Der GeneScan™ 400HD ROX™ Größenstandard ist ein mit Farbstoffen markierter ROX™ Größenstandard für die reproduzierbare Größenbestimmung von Fragmentanalyse-Daten. Der Standard enthält 21 ROX™ Farbstoff-markierte DNA-Fragmente.Bestellinformation
Je
Spezifikation
Enthält 21 ROX-markierte, einsträngige DNA-Fragmente zur Verwendung als Standard Kit bei 2 bis 8 °C lagern. (Nicht einfrieren). | |
Sequenzierung | |
9600 Injektionen | |
Farbstoff |
310 Genanalysator, 3100-Avant Genanalysator, 3130xl Genanalysator, 3730xl DNA-Analysator, 3730 DNA-Analysator, 3500xL Genanalysator, 3500 Genanalysator | |
ROX | |
GeneScan™, ROX™ | |
Standard |