Learn More
Applied Biosystems™ GeneScan™ 400HD ROX™ dye Size Standard
Der GeneScan™ 400HD ROX™ Größenstandard ist ein mit Farbstoffen markierter ROX™ Größenstandard für die reproduzierbare Größenbestimmung von Fragmentanalyse-Daten. Der Standard enthält 21 ROX™ Farbstoff-markierte DNA-Fragmente.
Marke: Applied Biosystems™ 402985
Includes: Enthält 21 ROX-markierte, einsträngige DNA-Fragmente zur Verwendung als Standard
Beschreibung
Der GeneScan™ HD ROX™ Größenstandard ist ein mit Farbstoffen markierter ROX™ Größenstandard für die reproduzierbare Größenbestimmung von Fragmentanalyse-Daten. Der Standard enthält 21 ROX™ Farbstoff-markierte DNA-Fragmente.
Spezifikation
Enthält 21 ROX-markierte, einsträngige DNA-Fragmente zur Verwendung als Standard. Das Kit bei 2 bis 8 °C lagern. (Nicht einfrieren.) | |
Fragment analysis | |
800 Injektionen | |
Färbemittelgrößenstandards | |
Nasseis |
310 Genanalysator, 3130xl Genanalysator, 3730xl DNA-Analysator, 3730 DNA-Analysator, 3500xL Genanalysator, 3500 Genanalysator | |
ROX | |
GeneScan™, ROX™ | |
800 reactions |