Learn More
Applied Biosystems™ GeneScan™ 120 LIZ™ dye Size Standard
Der GeneScan 120 LIZ Größenstandard dient zur Größenbestimmung von DNA-Fragmenten im Bereich von 15 bis 120 Nukleotiden und verfügt über neun einzelsträngige markierte Fragmente.
Marke:  Applied Biosystems™ 4324287
970.71 CHF gültig bis 2025-06-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15839766
  • 1456.00 CHF / 1 Stück
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Includes: Enthält 9 einzelsträngige DNA-Fragmente
Beschreibung
Beschreibung
Der GeneScan™ 120 LIZ® Größenstandard ist ein mit fünf Farbstoffen markierter Größenstandard für die reproduzierbare Größenbestimmung von Analysedaten kleiner Fragmente.
Bestellinformation
Je
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Enthält 9 einzelsträngige, markierte DNA-Fragmente.Das Kit bei 2 – 8 °C lagern.Nicht einfrieren.
GeneScan™, LIZ™
LIZ
800 reactions
310 Genanalysator, 3130xl Genanalysator, 3730xl DNA-Analysator, SeqStudio Genanalysator, 3730 DNA-Analysator, 3500xL Genanalysator, 3500 Genanalysator
Färbemittelgrößenstandards
800 Reaktionen
Gelpackung
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.
    Aktionscode: 24112
    Gültig bis zum2025-06-27
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ GeneScan™ 120 LIZ™ dye Size Standard > 800 Reactions