Learn More
Thermo Scientific™ GeneRuler High Range DNA Ladder
Empfohlen für die Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung einer großen Bandbreite doppelsträngiger DNA mit hohem Molekulargewicht auf Agarose-Gelen.
179.00 CHF - 700.00 CHF
Spezifikation
Konzentration | 6X |
---|---|
Geltyp | Agarose |
Produkttyp | DNA-Leiter für einen großen Bereich |
Sofort einsatzbereit | Nein |
Größenbereich | 10171 bp bis 48502 bp |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10374880
![]() |
Thermo Scientific™
SM1351 |
50 μg |
179.00 CHF
50 Mikrogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11843993
![]() |
Thermo Scientific™
SM1352 |
5 x 50 μg |
700.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Die GeneRuler DNA-Leiter für hohe Bereiche wird für die schnelle Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung einer großen Bandbreite doppelsträngiger DNA mit hohem Molekulargewicht auf Agarosegelen (in 1,5 Stunden, 0,4 % Agarosegel) empfohlen. Die Leiter ist eine Mischung aus einzelnen Chromatographie-aufgereinigten DNA-Fragmenten.
Die GeneRuler DNA-Leiter für hohe Bereiche kann mit T4-Polynukleotidkinase radioaktiv markiert werden (siehe Protokoll in den Ressourcen).
Die Leiter ist im Lieferumfang des 6x DNA-Ladefarbstoff für DNA-Proben enthalten.
Besondere Eigenschaften
- Ideal sowohl für Größenbestimmung als auch ungefähre Quantifizierung von DNA
- Ideal für die schnelle Größenbestimmung von DNA-Fragmenten mit hohem Molekulargewicht
- Klar abgegrenzte Banden:
- Lieferung mit Ladefärbemittel für Proben-DNA
Spezifikation
6X | |
DNA-Leiter für einen großen Bereich | |
10171 bp bis 48502 bp | |
Nachhaltige Verpackung |
Agarose | |
Nein | |
Agarose-Gele | |
GeneRuler |