Learn More
Thermo Scientific™ GeneRuler 100 bp DNA-Leiter, gebrauchsfertig
GREENER_CHOICE
Führen Sie Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung einer großen Bandbreite doppelsträngiger DNA auf Agarose- oder Polyacrylamidgelen durch.
Marke:  Thermo Scientific™ SM0334
69.01 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
73.33 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10181070
  • 110.00 CHF / 50 Mikrogramm
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
Die GeneRuler 100 bp DNA-Leiter, gebrauchsfertig, 100 bis 1000 bp, wird für die Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung einer großen Bandbreite doppelsträngiger DNA auf Agarose- oder Polyacrylamidgelen empfohlen. Die Leiter ist eine Mischung aus einzelnen Chromatographie-aufgereinigten DNA-Fragmenten.
Die GeneRuler 100 bp DNA-Leiter, gebrauchsfertig, ist zum direkten Beladen des Gels mit 6x DNA-Ladefarbstoff vorgemischt.
Der Marker wird in einem 6X DNA Loading Dye geliefert.
Besondere Eigenschaften
  • Ideal sowohl für Größenbestimmung als auch ungefähre Quantifizierung von DNA.
  • Klar abgegrenzte Banden
  • Kräftige Referenzbanden (in Rot bereitgestellt).
  • Kann direkt aufgetragen werden und ist bei Raumtemperatur 6 Monate stabil.
  • Lieferung mit Ladefärbemittel für Proben-DNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
6X
Xylencyanol FF, Bromphenolblau, Orange G
Ja
Agarose-Gele
GeneRuler
Agarose
DNA-Leitergemisch
100 bp bis 10000 bp
Nachhaltige Verpackung
100 Anwendungen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ GeneRuler 100 bp DNA-Leiter, gebrauchsfertig > 100 bis 10.000 bp, 0,1 μg/μl