Learn More
SI Analytics™ ohne Diaphragma .
SI Analytics™ TZ 1752 Generierende Elektrode ist nicht mit einer Membrandiaphragma ausgestattet.
Marke:  SI Analytics™ 285216660
Artikelnummer. 12655706
  • 831.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Elektrode
  • Zur Verwendung mit TitroLine™ KF und TitroLine™ KF Trace
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Generatorelektrode
TitroLine KF und TitroLine KF Trace
Name des Produkts
SI Analytics™ ohne Diaphragma . > Kann verwendet werden mit: TitroLine KF und TitroLine KF Trace