Learn More
Fisherbrand™ Allzweck-pH-Elektrode mit BNC-Stecker
Verwenden Sie diese Elektrode für viele herkömmliche Probenarten, wie z. B. wässrige Proben und Trinkwasser. Fisherbrand™ Allzweck-pH-Elektroden sind ideal für allgemeine Laboranwendungen und verfügen über einen BNC-Stecker.
Marke:  Fisherbrand™ 5773504-003B
Artikelnummer. 11749798
  • 104.00 CHF / 1 Stück
Das akademische Best Buy Book 2025
Aktionscode 25081 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • pH-Bereich: 0 bis 13
  • Temperaturbereich: 0 °C bis 80 °C
Spezifikation
Spezifikation
12 mm
120 mm
Glas
0 bis 13
Standards
1 m
Allgemeine Anwendung
0 °C bis 80 °C
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Allzweck-pH-Elektrode mit BNC-Stecker > Länge: 120 mm; Material: Glas; pH-Bereich: 0 bis 13