Learn More
3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764
Allzweck-PVC-Klebeband 764i kann für nicht-kritische Einsatzbereiche verwendet werden, u. a. Farbmarkierungen und Bündelungen. Das korrosionsbeständige, flexible PVC-Klebeband ist ideal dazu geeignet, Teile, Geräte und Produkte vor Abrieb zu schützen.
97.00 CHF - 123.00 CHF
Spezifikation
Klebstofftyp | Kautschuk-basierter Klebstoff |
---|---|
Abmessungen (L x B) | 33 m x 50 mm |
Material | Vinyl |
Verpackungsmenge | 12 Rollen |
Dicke | 0,12 mm |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17771689
|
3M™
7100260286 |
Weiß |
97.00 CHF
12 Rollen |
Verfügbar ab: 28-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17781689
|
3M™
7100260287 |
Rot |
99.80 CHF
12 Rollen |
Verfügbar ab: 28-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17761689
|
3M™
7100260285 |
Gelb |
123.00 CHF
12 Rollen |
Verfügbar ab: 28-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17721689
|
3M™
7100260280 |
Grün |
99.80 CHF
12 Rollen |
Verfügbar ab: 28-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17791689
|
3M™
7100260288 |
Blau |
99.80 CHF
12 Rollen |
Verfügbar ab: 28-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17721699
|
3M™
7100260600 |
Schwarz |
114.00 CHF
12 Rollen |
Verfügbar ab: 28-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Ideal zum Markieren von Bereichen mit geringer Alltagsbelastung sowie von Wänden und Rohrleitungen∣∣ Produkte bündeln, Teile bündeln, Bauteile und Maschinen zeitweilig markieren und vieles mehr∣∣ Produkte bündeln, Teile bündeln, Bauteile und Maschinen zeitweilig markieren und vieles mehr
- Bewahrt selbst bei Abrieb und Kontakt mit Lösemitteln seine signalstarke Farbe∣∣ Lang anhaltende Farbbrillanz∣∣ Lang anhaltende Farbbrillanz
- Einfach aufzubringen, das Klebeband dehnt sich um Ecken und sorgt so für einen zuverlässigen Halt∣∣ Kann von Hand oder mit einem Bodenabroller angebracht werden∣∣ Kann von Hand oder mit einem Bodenabroller angebracht werden
- Ideal zum Markieren in wenig befahrenen Bereichen. In verschiedenen Farben lieferbar (u. a. Gelb, Rot, Blau, Grün, Schwarz, Weiß)∣∣ Schnelle Haftung und hervorragende Haltekraft
- Erhältlich in einer Vielzahl an Farben∣∣ Hohe Anpassungsfähigkeit∣∣ Hohe Anpassungsfähigkeit
Spezifikation
Kautschuk-basierter Klebstoff | |
Vinyl | |
0,12 mm |
33 m x 50 mm | |
12 Rollen |