Learn More
Sampling Systems™ Rostfreies Universaltablett
Sampling Systems™ Universal-Edelstahltabletts eignen sich ideal für alle Anwendungen, von der Mischung von Rezepturen bis hin zum Transport von Abfällen.
Marke:  Sampling Systems™ A684-223
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15819711
  • 14.15 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Beschreibung
  • Größenauswahl
  • Fugenloses Design
  • Hochwertige polierte Ausführung
  • Langlebig
  • 304 Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
Universaltablett
Poliert
223 mm
Edelstahl
43 mm
155 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ Rostfreies Universaltablett > LengthMetric: 223 mm