Learn More
Buerkle™ Allzweck-Probendose aus Polypropylen, aseptisch
Allzweck-Probendose aus Polypropylen, aseptisch mit dichtschließendem Verschlussdeckel. Kann einhändig geöffnet werden und richtet sich dann im 90° Winkel auf. Ist absolut dicht und hinterschneidungsfrei. Wird unter aseptischen Bedingungen produziert. Sie ist autoklavierbar und gefriergeeignet.
Marke:  Buerkle™ 6206-0100
.52 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24291" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10055271
  • 0.65 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Beschreibung
Probendose mit dichtschließendem Verschlussdeckel. Der Deckel kann einhändig geöffnet werden und richtet sich dann im 90° Winkel auf. Flüssigkeit/Kondensat im Deckel läuft in eine im Deckel integrierte Auffangrinne, nichts geht verloren, nichts kann abtropfen. Die Dose ist absolut dicht, hinterschneidungsfrei, deshalb leicht befüllbar und restlos zu entleeren. Die Probendose wird unter aseptischen Bedingungen produziert. Sie ist autoklavierbar und gefriergeeignet.
  • PP, transparent
  • Aseptisch
  • Mit Beschriftungsfeld und Skala
Spezifikation
Spezifikation
Durchscheinend
Probenbehälter
Transparent
90 mL
Geeignet für Lebensmittel
1
Polypropylen
Verschlussdeckel mit Auffangrinne
43 mm
Probendose
Ja
Polypropylen
Verschlussdeckel, Beschriftungsfeld und Graduierung bei 80 ml
Ja
80 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Allzweck-Probendose aus Polypropylen, aseptisch > Fassungsvermögen:Gehäuse 90mL