Learn More
3M™ Allzweck Abdeckklebeband 201E
Das Abdeckklebeband 201E ist ein geschmeidiges, chamoisfarbenes, 0,135 mm dickes Kreppklebeband mit Kautschuk-Klebstoff für Arbeiten bis zu 80™C.
Marke:  3M™ 7100195888
85.64 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17843256
  • 118.00 CHF / 24 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Beschreibung
  • Dieses Klebeband ist auf allgemeine, gewerbliche Anwendungen ausgelegt, in denen ein gewisser Bedarf an Temperaturbeständigkeit und Wasserfestigkeit besteht
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Beige
Crepe Paper
Masking Tape
50 m x 48 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Allzweck Abdeckklebeband 201E > 50 m x 48 mm