Learn More
Fisherbrand™ General Purpose Liquid-in-Glass Total Immersion Thermometers: Blue Organic Fill
With blue organic filling solution. Fisherbrand™ General Purpose Liquid-in-Glass Total Immersion Thermometers are ideal for use in chemical laboratories, universities, scientific institutions, food and beverage processing and the petrochemical industry.
19.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Chemische Labore, Universitäten, wissenschaftliche Einrichtungen, Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, petrochemische Labore, pharmazeutische und medizinische Branche, Hersteller, Molkereien, Brauereien und Brennereien |
---|---|
Art der Immersion | Vollständiges Eintauchen |
Enthält | Mehrsprachige Anweisungen, Genauigkeitserklärung |
Material | Glas |
Thermometerfüllung | Blaue organische Flüssigkeit |
Produktcode | Marke | Genauigkeit | Temperaturbereich (angloamerikanisch) | Temperaturbereich (metrisch) | Länge gesamt (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Genauigkeit | Temperaturbereich (angloamerikanisch) | Temperaturbereich (metrisch) | Länge gesamt (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17882141
|
Fisherbrand™
13-201-556 |
2, 2,5 Über 100, 3 über 200 °C | N. v. | -10°bis +225 °C | 14 in. |
19.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Traceable to NIST, individually serialized
- Features blue organic liquid fill against lead-free white back glass
- Include multi-language (English, French, German, Italian, Portuguese, and Spanish) Statement of Accuracy and Traceability
- Tested and inspected by our USA quality team
Spezifikation
Chemische Labore, Universitäten, wissenschaftliche Einrichtungen, Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, petrochemische Labore, pharmazeutische und medizinische Branche, Hersteller, Molkereien, Brauereien und Brennereien | |
Mehrsprachige Anweisungen, Genauigkeitserklärung | |
Blaue organische Flüssigkeit |
Vollständiges Eintauchen | |
Glas |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ General Purpose Liquid-in-Glass Total Immersion Thermometers: Blue Organic Fill