Learn More
3M™ Allzweck-Gefahrenwarnband 767
Ideales Klebeband zum Markieren von Ausrüstung, Quetschpunkten und Getrieben zu Warnzwecken. Das Band kann auch zur Bodenmarkierung in wenig frequentierten Bereichen sowie in der Nähe von Ausrüstung und verschütteten Flüssigkeiten verwendet werden.
Marke: 3M™ 7100260284
129.85 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24132" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Ideal für Markierungen in weniger frequentierten Bereichen
- Ein Klebeband für alle nicht entscheidenden Anwendungen
- Dank der anpassungsfähigen Rückseite eignet sich das Vinylband ideal für das Aufbringen auf geschwungene und unregelmäßige Oberflächen.
- Haftet sofort und ist sofort einsatzbereit
- Kautschuk-basierter Klebstoff sorgt auf vielen Oberflächen für ein gutes und sofortiges Haften.
- Behält über lange Zeit lebendige Farben und Beschaffenheit bei und ermöglicht so einfaches Erkennen
- Kann von Hand oder mit Bodenbandapplikator aufgetragen werden
Spezifikation
33 m x 50 mm | |
0,12 mm | |
Rot, Weiß |
12 Rollen | |
Kautschuk-basierter Klebstoff | |
Vinyl |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Les indispensables du laboratoire au quotidien
Von Wischtüchern bis zu Abfallbehältern, von Etiketten bis zu Abdeckfolien - sparen Sie bei allen Produkten.Aktionscode: 24132Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Jetzt kaufen