Learn More
Alla France™ Allzweck-Dichte-Hydrometer
Marke: Alla France™ 3500MC140/20/H-qp
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Je 1 | |
±0,001 | |
1,400 bis 1,450 g/ml |
Allzweck-Dichte-Hydrometer | |
270 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Alla France™ Allzweck-Dichte-Hydrometer > Bereich:1,400 bis 1,450 g/ml; Länge:270mm; Genauigkeit:± 0,001
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur