Learn More
Alla France™ Allzweck-Dichte-Hydrometer
Marke:  Alla France™ 3500MC135/20/H-qp
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11788083
  • 61.25 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Je 1
±0,001
1,350 bis 1.400 g/ml
Allzweck-Dichte-Hydrometer
270 mm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Alla France™ Allzweck-Dichte-Hydrometer > Bereich:1,350 bis 1,400 g/ml; Länge:270mm; Genauigkeit:± 0,001