Learn More
Alla France™ Allzweck-Dichte-Hydrometer
Marke: Alla France™ 3010FG090/20-qp
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Je 1 | |
±0,002 g/ml | |
Für allgemeine Anwendungen |
Allzweck-Dichte-Hydrometer | |
300 mm | |
0,900 bis 1,000 g/ml |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Alla France™ Allzweck-Dichte-Hydrometer > Bereich:0,900 bis 1,000 g/ml; Länge:300mm; Genauigkeit:±0,002 g/ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur