Learn More
Thermo Scientific™ Allgemeine Gaschromatographieschläuche und -werkzeuge
Verwenden Sie Thermo Scientific™ allgemeine Gaschromatographieschläuche und -werkzeuge, um Ihr GC-Gerät zu warten und zu optimieren.
Marke: Thermo Scientific™ 60201-318
6.41 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ allgemeine Gaschromatographieschläuche und -werkzeuge, um Ihr GC-System zu warten und zu optimieren sowie zur Unterstützug Ihrer GC-Anwendungen.
Spezifikation
Keramik-Säulenschneider | |
Keramik-Säulenschneider | |
GC | |
Gaschromatographiesäulen |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.