Learn More
Thermo Scientific™ GeneJET RNA-Aufreinigungskit
Gesamt-RNA-Aufreinigung mithilfe von Kieselgelmembranen aus Säugetierblut, Zellkulturen und Geweben sowie Insekten, Hefen und Bakterien. Lieferung als praktische Zentrifugationssäulen.
461.00 CHF - 1938.00 CHF
Spezifikation
Isolation Technology | Kieselgel-Zentrifugationssäule |
---|---|
Aufreinigungszeit | 15 min. |
Elutionsvolumen | 50 bis 100 μl |
Probentyp | Bakterien, Blut, Zellen, Gewebe, Hefe, Insekten, Enzymatische Reaktionen |
Endprodukttyp | Gesamt-RNA |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10171080
|
Thermo Scientific™
K0732 |
250 Aufreinigungen |
1938.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10558360
|
Thermo Scientific™
K0731 |
50 Aufreinigungen |
461.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
GeneJET RNA-Reinigungskit ist ein einfaches und effizientes System zur Reinigung der Gesamt-RNA aus Säugetierzellkulturen, Gewebe, humanen Blutzellen, Bakterien und Hefe.
Das Kit nutzt eine Kieselgelmembrantechnologie in Form einer praktischen Zentrifugationssäule, wodurch die Notwendigkeit für langwierige Cäsiumchloridgradienten, Alkoholfällungen oder toxische Phenol-Chloroform-Extraktionen entfällt.
RNA-Moleküle mit einer Länge von mehr als 200 Nukleotiden können mit dem GeneJET RNA-Reinigungskit nach dem Lyseschritt in 15 Minuten isoliert werden. Die hochwertige gereinigte RNA kann in zahlreichen nachgeschalteten Anwendungen, wie RT-PCR, RT-qPCR, Northern Blotting und anderen RNA-basierten Analysen verwendet werden.
Besondere Eigenschaften- Universell – Kann für Zell- und Gewebeproben von verschiedensten Quellen verwendet werden: Säugetierblut, Säugetierzellkulturen, Säugetiergewebe, Insekten, Hefe und Bakterien
- Effizient – Hohe Rückgewinnung von an Gesamt-RNA.
- Schnell – 15 Minuten nach dem Lyseschritt
- Rein – A260/280-Verhältnis von > 1,9
- Praktisch – Spin-Säulen sind mit Kappen versehen und mit Sammelröhrchen bestückt
- Schnelle Extraktion hochgradig reiner RNA, geeignet für alle herkömmlichen molekularbiologischen Verfahren, wie z. B.:
- RT-PCR
- RT-qPCR
- Northern Blotting
- Nuklease-Protection-Assay
- Proteinase K
- Lysepuffer
- Waschpuffer 1 (konzentriert)
- Waschpuffer 2 (konzentriert)
- Wasser, nukleasefrei
- GeneJET RNA-Aufreinigungssäulen (vormontiert mit Entnahmeröhrchen)
- Entnahmeröhrchen (2 ml)
- Entnahmeröhrchen (1,5 ml)
- Detailliertes Protokoll
Spezifikation
Kieselgel-Zentrifugationssäule | |
50 bis 100 μl | |
Gesamt-RNA | |
RT-PCR, qPCR, cDNA-Bibliothekskonstruktion, NGS, Microarray-Analyse, Blot-Hybridisierung, Northern Blotting, In-vitro-Translation, Nuclease-Protection-Assays, Nukleinsäure-Markierung | |
Raumtemperatur | |
Up to 160 μg |
15 min. | |
Bakterien, Blut, Zellen, Gewebe, Hefe, Insekten, Enzymatische Reaktionen | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
Mini | |
Bacteria: ≤109 cells, Blood: 0.5 mL, Cells: ≤107, Tissue and Insects: 30 mg, Yeast: ≤4 x 108 cells, Enzymatic reactions: ≤100 μL |
Sicherheit und Handhabung
- GeneJET RNA Purification Kit
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P330-Mund ausspülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Thiocyanic acid, Guanidine hydrochloride, Proteinase