Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ T-Rex™ GPR119-CRE-bla CHO-K1 Cells
The GeneBLAzer™ T-Rex™ GPR119-CRE-bla CHO-K1 cells contain the human G-Protein Receptor 119 (GPR119), stably integrated into the CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 cell line.
Marke:  Thermo Scientific™ K1486
Artikelnummer. 10512394
  • 22340.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Beschreibung
The GeneBLAzer™ T-Rex™ GPR119-CRE-bla CHO-K1 cells contain the human G-Protein Receptor 119 (GPR119), (Accession No. NP_848566) stably integrated into the CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 cell line. CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 cells (Cat. No. K1129) contain a beta-lactamase (bla) reporter gene under control of the cAMP response element.
The T-Rex™ GPR119-CRE-bla CHO-K1 cells are functionally validated for Z'-factor and EC50 concentrations of AR231453(1). In addition, T-Rex™ GPR119-CRE-bla CHO-K1 cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary in the Manuals and Brochures section.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
NM_178471.1
Teilende Zellen
Fluoreszent
GPR119
Auf Einzelzellen basierende Klone
2 x 106 Zellen
Raumtemperatur
Teilende Zellen
GeneBLAzer™
Zellbasiertes Beta-Lactamase-Reportergen
(LiveBLAzer™ FRET B/G Lade-Kit, Lösung D und andere Materialien sind separat erforderlich; siehe Protokoll).
Lieferumfang:
o GeneBLAzer™ T-Rex™ GPR119-CRE-bla CHO-K1-Zellen
o GeneBLAzer™ T-Rex™ GPR119-CRE-bla CHO-K1 Assay-Protokoll
o Analysenzertifikat
Die GeneBLAzer™ T-Rex™ GPR119-CRE-bla CHO-K1-Zellen werden auf Trockeneis geliefert und sollten sofort nach Erhalt in flüssigem Stickstoff gelagert werden.
GPCRs
GPR119-CRE-bla CHO-K1 Zellen, GPR119-CRE-bla CHO-K1 Assay-Protokoll, Analysenzertifikat
GeneBLAzer™
BLA (Beta-Lactamase)
GPR119
CHO-K1
GPCRs
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ T-Rex™ GPR119-CRE-bla CHO-K1 Cells > 2 x 106 Cells