Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ NTSR1 CHO-K1 DA Assay Kit
The GeneBLAzer™ NTSR1 CHO-K1 DA cells contain the human Neurotensin Receptor 1 (NTSR1) stably integrated into the GeneBLAzer™ Gqo5-NFAT-bla CHO-K1 cell line.
Marke:  Thermo Scientific™ K1773
Artikelnummer. 10583064
  • 1190.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Beschreibung
The GeneBLAzer™ NTSR1 CHO-K1 DA cells contain the human Neurotensin Receptor 1 (NTSR1) stably integrated into the GeneBLAzer™ Gqo5-NFAT-bla CHO-K1 cell line. CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1 cells (Cat. No. K1078) contain a beta-lactamase reporter gene under control of the NFAT response element.
The GeneBLAzer™ NTSR1 CHO-K1 DA cells have been functionally validated for Z' factor and EC50 concentrations of established ligands. In addition, GeneBLAzer™ NTSR1 CHO-K1 DA cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary for each product. Division Arrested cells are irreversibly division arrested using a low-dose treatment of Mitomycin C, and have no apparent toxicity or change in cellular signal transduction.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer40839 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2017 Catalog NumberK1773
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ NTSR1 CHO-K1 DA Assay Kit > 1 Kit