Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ MC5R-CRE-bla CHO-K1-Zellen
GeneBLAzer™ MC5R-CRE-bla CHO-K1 cells contain the human Melanocortin Receptor 5 (MC5R) stably integrated into the CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 cell line.
Marke: Thermo Scientific™ K1740
Beschreibung
GeneBLAzer™ MC5R-CRE-bla CHO-K1 cells contain the human Melanocortin Receptor 5 (MC5R) stably integrated into the CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 cell line. CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 cells (Cat. No. K1535) contain a beta-lactamase reporter gene under control of the Cyclic AMP Response Element (CRE) response element.
The GeneBLAzer™ MC5R-CRE-bla CHO-K1 cells are functionally validated for Z' and EC50 concentrations of NPD-α MSH In addition, GeneBLAzer™ MC5R-CRE-bla CHO-K1 cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary.
MC5R is expressed in skin, muscle, lung, liver, spleen, and adrenal tissue. MC5R is Gs-coupled and binds all of the melanocortin peptides and ACTH. A recent study suggests that MC5R is involved in fat storage in the sebocyte cells of the skin. Another study in mice links MC5R to aggressive behavior. Mice deficient in MC5R acted less aggressively when treated with alpha-MSH.
For Academic pricing please login or contact us at discoverysciences@invitrogen.com.
Spezifikation
NM_005913.1 | |
Teilende Zellen | |
GeneBLAzer™ MC5R-CRE-bla CHO-K1-Zellen, 2 x 106 Zellen, ∽2,000,000 Zellen/Fläschchen bei 2,000,000 Zellen/ml Zellmenge, CHO-K1-Zelllinie, Fluoreszenzdetektionsmethode, GPCRs Druggable Target, BLA (Beta-Lactamase)-Reporter, Lagerung in Flüssigstickstoff | |
FRET | |
GeneBLAzer™ MC5R-CRE-bla CHO-K1-Zellen (LiveBLAzer™ FRET B/G Ladekit, Lösung D und andere Materialien sind separat erhältlich; siehe Protokoll). Inhalt: GeneBLAzer™ MC5R-CRET-bla CHO-K1-Zellen, GeneBLAzer™ MC5R-CRE-bla CHO-K1-Assay-Protokoll, Analysenzertifikat | |
GeneBLAzer™ | |
BLA (Beta-Lactamase) | |
MC5R | |
CHO-K1 | |
GPCRs |
Zellbasiertes Beta-Lactamase-Reportergen | |
Inhalt: K1740 GeneBLAzer™ MC5R-CRE-bla CHO-K1-Zellen (LiveBLAzer™-FRET B⁄G Ladekit, Lösung D und andere Materialien sind separat erhältlich; siehe Protokoll). Enthält: • GeneBLAzer™ MC5R-CRE-bla CHO-K1-Zellen • GeneBLAzer™ MC5R-CRE-bla CHO-K1 Assay-Protokoll • Analysenzertifikat Lagerung: Die GeneBLAzer™ MC5R-CRE-bla CHO-K1-Zellen werden auf Trockeneis geliefert und sollten sofort nach Erhalt in flüssigem Stickstoff gelagert werden. |
|
Fluoreszent | |
MC5R | |
Auf Einzelzellen basierende Klone | |
2 x 106 Zellen | |
CHO-K1 | |
GeneBLAzer™ MC5R-CRE-bla CHO-K1-Zellen | |
GeneBLAzer™ |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
37633 | Analysenzertifikat | 16/04/2017 | K1740 |